(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917094-1G
OR917094-250MG
APOSOR917094-1GEA
479
CHF
APOSOR917094-1G
APOSOR917094-250MG
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864427 CAS-Nummer: 13610-81-6 |