1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917034-10G
OR917034-1G
OR917034-5G
APOSOR917034-10GEA
301
CHF
APOSOR917034-10G
APOSOR917034-1G
APOSOR917034-5G
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole 95%
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole
Formel:
C₇H₇N₅ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10699388 CAS-Nummer: 104619-51-4 |