(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916987-1G
OR916987-5G
APOSOR916987-1GEA
262
CHF
APOSOR916987-1G
APOSOR916987-5G
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658462 CAS-Nummer: 14271-83-1 |