1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR916985-1G
OR916985-250MG
APOSOR916985-1GEA
195
CHF
APOSOR916985-1G
APOSOR916985-250MG
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15071442 CAS-Nummer: 1071433-05-0 |