1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916980-1G
OR916980-250MG
APOSOR916980-1GEA
758
CHF
APOSOR916980-1G
APOSOR916980-250MG
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone 95%
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone
Formel:
C₇H₁₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658286 CAS-Nummer: 17160-89-3 |