2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916978-1G OR916978-250MG
APOSOR916978-1GEA 659 CHF
APOSOR916978-1G APOSOR916978-250MG
2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
2-Amino-6-chloronicotinonitrile
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18261104
CAS-Nummer: 52471-07-5