1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916824-1G OR916824-250MG
APOSOR916824-1GEA 135 CHF
APOSOR916824-1G APOSOR916824-250MG
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone 95%
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827976
CAS-Nummer: 747414-17-1