(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916804-1G
OR916804-250MG
APOSOR916804-1GEA
758
CHF
APOSOR916804-1G
APOSOR916804-250MG
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester
Formel:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185,243 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01819872 CAS-Nummer: 51221-43-3 |