4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR916732-1G OR916732-250MG
APOSOR916732-1GEA 793 CHF
APOSOR916732-1G APOSOR916732-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole
Formel: C₄H₃Br₂NS
MW: 256.946 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD17168686
CAS-Nummer: 1138333-26-2