Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR916703-1G
OR916703-500MG
OR916703-250MG
APOSOR916703-1GEA
602
CHF
APOSOR916703-1G
APOSOR916703-500MG
APOSOR916703-250MG
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Formel:
C₅H₆N₂O₂S MW: 158,178 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00971933 CAS-Nummer: 4100-14-5 |