1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916658-1G
OR916658-250MG
APOSOR916658-1GEA
1040
CHF
APOSOR916658-1G
APOSOR916658-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Formel:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,194 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658491 CAS-Nummer: 58088-67-8 |