6-Methoxy-1-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916643-1G OR916643-5G
APOSOR916643-1GEA 72.2 CHF
APOSOR916643-1G APOSOR916643-5G
6-Methoxy-1-naphthol 95%
6-Methoxy-1-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03695468
CAS-Nummer: 22604-07-5