2-Ethylpropane-1,3-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916592-1G OR916592-5G
APOSOR916592-1GEA 271 CHF
APOSOR916592-1G APOSOR916592-5G
2-Ethylpropane-1,3-diol 95%
2-Ethylpropane-1,3-diol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104.148 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909398
CAS-Nummer: 2612-29-5