7-Chloro-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-D-Trp(7-Cl)-OH
OR916429-250MG
APOSOR916429-250MGEA
397
CHF
APOSOR916429-250MG
7-Chloro-D-tryptophan 97%
7-Chloro-D-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ MW: 238,67 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264323 CAS-Nummer: 75102-74-8 |