3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916419-1G
OR916419-250MG
APOSOR916419-1GEA
758
CHF
APOSOR916419-1G
APOSOR916419-250MG
3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
3,4'-Dihydroxypropiophenone
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.174 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24688528 CAS-Nummer: 53170-93-7 |