5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylpyrrole-2-carbaldehyde
OR916381-1G OR916381-250MG OR916381-5G
APOSOR916381-1GEA 243 CHF
APOSOR916381-1G APOSOR916381-250MG APOSOR916381-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₆H₇NO
MW: 109.126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08236773
CAS-Nummer: 1192-79-6