3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Chlorosulphonyl)-3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene, 2-[2-(Chlorosulphonyl)thien-3-yl]-1,3-dioxolane
OR9163-1G OR9163-250MG OR9163-50MG OR9163-500MG
APOSOR9163-1GEA 901 CHF
APOSOR9163-1G APOSOR9163-250MG APOSOR9163-50MG APOSOR9163-500MG
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₄S₂
MW: 254,711 g/mol
Melting Pt: 93…94 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08271969
CAS-Nummer: 103011-38-7
UN: 3261
ADR: 8,III