Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Furan-3-sulphonyl chloride
OR9160-250MG OR9160-1G
APOSOR9160-250MGEA 280 CHF
APOSOR9160-250MG APOSOR9160-1G
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Furan-3-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₃ClO₃S
MW: 166,583 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271875
CAS-Nummer: 52665-49-3
UN: 3265
ADR: 8,III