4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9154-1G OR9154-5G
APOSOR9154-1GEA 411 CHF
APOSOR9154-1G APOSOR9154-5G
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271920
CAS-Nummer: 102432-03-1
UN: 2735
ADR: 8,III