3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9153-1G
OR9153-250MG
OR9153-50MG
APOSOR9153-1GEA
237
CHF
APOSOR9153-1G
APOSOR9153-250MG
APOSOR9153-50MG
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Siedepunkt: 185 °C (0,1 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08271917 CAS-Nummer: 102432-05-3 UN: 2735 ADR: 8,III |