2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR915271-1G
OR915271-5G
APOSOR915271-1GEA
272
CHF
APOSOR915271-1G
APOSOR915271-5G
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione 98%
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione
Formel:
C₁₅H₁₀ClNO₂ MW: 271,698 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28122691 CAS-Nummer: 93944-92-4 UN: 3261 ADR: 8,III |