3-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(5-Carboxy-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)furan, 5-Carboxy-3-(fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR9148-1G
APOSOR9148-1GEA 474 CHF
APOSOR9148-1G
3-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
3-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Melting Pt: 130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271950
CAS-Nummer: 859851-00-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III