1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914601-1G
OR914601-250MG
APOSOR914601-1GEA
541
CHF
APOSOR914601-1G
APOSOR914601-250MG
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₆O MW: 152.233 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060824 CAS-Nummer: 40702-26-9 |