N,N-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR914486-1G OR914486-5G
APOSOR914486-1GEA 180 CHF
APOSOR914486-1G APOSOR914486-5G
N,N-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Dimethylbenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00514037
CAS-Nummer: 14417-01-7