3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914473-1G OR914473-250MG
APOSOR914473-1GEA 436 CHF
APOSOR914473-1G APOSOR914473-250MG
3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
3,5-Bis(methylthio)pyridine
Formel: C₇H₉NS₂
MW: 171,283 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17015800
CAS-Nummer: 70999-08-5