ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
OR914467-1G OR914467-5G
APOSOR914467-1GEA 38.3 CHF
APOSOR914467-1G APOSOR914467-5G
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093840
CAS-Nummer: 14891-10-2