1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914336-1G
OR914336-5G
APOSOR914336-1GEA
262
CHF
APOSOR914336-1G
APOSOR914336-5G
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,215 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21985346 CAS-Nummer: 57027-72-2 |