3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-6-methylpyridin-3-ol
OR914335-1G
OR914335-250MG
APOSOR914335-1GEA
140
CHF
APOSOR914335-1G
APOSOR914335-250MG
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline
Formel:
C₆H₆BrNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839298 CAS-Nummer: 186593-45-3 |