2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-methylnicotinonitrile
OR914314-1G OR914314-5G
APOSOR914314-1GEA 159 CHF
APOSOR914314-1G APOSOR914314-5G
2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
2-Bromo-5-cyano-6-picoline
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839266
CAS-Nummer: 1003711-39-4