2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914313-5G
APOSOR914313-5GEA
282
CHF
APOSOR914313-5G
2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-4-picoline
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,032 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839265 CAS-Nummer: 1003711-35-0 |