N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914198-5G
APOSOR914198-5GEA 76.6 CHF
APOSOR914198-5G
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline 98%
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,203 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274758
CAS-Nummer: 100418-33-5