1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914118-100G OR914118-25G
APOSOR914118-100GEA 0 CHF
APOSOR914118-100G APOSOR914118-25G
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1H-pyrazole 95%
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08459260
CAS-Nummer: 76205-19-1