1-(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914064-1G
OR914064-250MG
APOSOR914064-1GEA
1070
CHF
APOSOR914064-1G
APOSOR914064-250MG
1-(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl)ethanone
Formel:
C₉H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09834630 CAS-Nummer: 460053-62-7 |