1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914063-1G OR914063-250MG
APOSOR914063-1GEA 584 CHF
APOSOR914063-1G APOSOR914063-250MG
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone
Formel: C₅H₆N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01336293
CAS-Nummer: 10199-64-1