[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914059-1G
OR914059-5G
APOSOR914059-1GEA
297
CHF
APOSOR914059-1G
APOSOR914059-5G
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202646 CAS-Nummer: 82657-71-4 |