(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914019-1G
OR914019-250MG
APOSOR914019-1GEA
247
CHF
APOSOR914019-1G
APOSOR914019-250MG
(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁NO·ClH MW: 137,608 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09056862 CAS-Nummer: 1071829-81-6 |