(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913966-1G OR913966-250MG OR913966-5G
APOSOR913966-1GEA 305 CHF
APOSOR913966-1G APOSOR913966-250MG APOSOR913966-5G
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one
Formel: C₁₀H₁₁NOS
MW: 193,265 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436194
CAS-Nummer: 219821-18-8