3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913948-10G
OR913948-1G
OR913948-5G
APOSOR913948-10GEA
905
CHF
APOSOR913948-10G
APOSOR913948-1G
APOSOR913948-5G
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol
Formel:
C₈H₁₀N₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25121745 CAS-Nummer: 25186-40-7 |