(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
OR913925-1G
APOSOR913925-1GEA 279 CHF
APOSOR913925-1G
(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04113692
CAS-Nummer: 701907-44-0