(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913879-1G OR913879-250MG
APOSOR913879-1GEA 967 CHF
APOSOR913879-1G APOSOR913879-250MG
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
(S)-2-Benzyl-aziridine
Formel: C₉H₁₁N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796591
CAS-Nummer: 73058-30-7