(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913834-1G
OR913834-250MG
APOSOR913834-1GEA
497
CHF
APOSOR913834-1G
APOSOR913834-250MG
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine
Formel:
C₁₂H₁₄N₂ MW: 186,253 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864626 CAS-Nummer: 928056-25-1 |