(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913812-1G
OR913812-250MG
APOSOR913812-1GEA
108
CHF
APOSOR913812-1G
APOSOR913812-250MG
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈O₄ MW: 180,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00239408 CAS-Nummer: 70918-54-6 |