(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methanol
OR913789-1G
OR913789-250MG
APOSOR913789-1GEA
140
CHF
APOSOR913789-1G
APOSOR913789-250MG
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol
Formel:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,269 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09608006 CAS-Nummer: 78914-69-9 |