(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
OR913676-1G OR913676-5G
APOSOR913676-1GEA 124 CHF
APOSOR913676-1G APOSOR913676-5G
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04113659
CAS-Nummer: 748128-33-8