(R)-2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913649-1G OR913649-250MG
APOSOR913649-1GEA 836 CHF
APOSOR913649-1G APOSOR913649-250MG
(R)-2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid 95%
(R)-2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid
Formel: C₈H₁₃NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878740
CAS-Nummer: 121786-36-5