(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913599-1G OR913599-250MG
APOSOR913599-1GEA 967 CHF
APOSOR913599-1G APOSOR913599-250MG
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09608007
CAS-Nummer: 303111-43-5