(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene
OR913597-1G OR913597-250MG
APOSOR913597-1GEA 584 CHF
APOSOR913597-1G APOSOR913597-250MG
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide 95%
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151502
CAS-Nummer: 1519-39-7