(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913592-1G OR913592-250MG
APOSOR913592-1GEA 819 CHF
APOSOR913592-1G APOSOR913592-250MG
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
Formel: C₆H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800534
CAS-Nummer: 86688-96-2