2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913580-1G
OR913580-25G
OR913580-5G
APOSOR913580-1GEA
158
CHF
APOSOR913580-1G
APOSOR913580-25G
APOSOR913580-5G
2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,608 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02178895 CAS-Nummer: 38560-96-2 |