5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR913515-1G OR913515-250MG OR913515-5G
APOSOR913515-1GEA 59.2 CHF
APOSOR913515-1G APOSOR913515-250MG APOSOR913515-5G
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine 96%
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
MW: 201,064 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11977373
CAS-Nummer: 337915-79-4